Fontos dokumentumok
A8509
Lithium acetoacetate
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Acetoacetic acid lithium salt
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)