Fontos dokumentumok
U0881
Uric acid
BioXtra, ≥99% (HPLC)
Szinonimák:
2,6,8-Trihydroxypurine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
animal (seabird feces (guano))
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
izzítási maradék
≤0.1%
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, faintly yellow
kation nyomok
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to prepare monosodium urate (MSU) crystals to study its effect on nuclear localization leucine-rich-repeat protein 1 (NLRP1) gene expression
- as a reductant to test its protective potential against met-myoglobin formation
- to prepare MSU to study its use as specific ligand of Clec12a.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.