Fontos dokumentumok
8.41470
Sigma-Aldrich
Creatine monohydrate
for synthesis
Szinonimák:
Creatine monohydrate, N-Amidinosarcosine monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9N3O2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.13 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-306-6
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
>800 °C
pH
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
296-297 °C (decomposition)
oldhatóság
17 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3