Fontos dokumentumok
D6382
N,N-Dimethylglycine hydrochloride
≥98%, suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N,N-Dimethylglycine hydrochloride,
Teszt
≥98%
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white
mp
189-194 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CN(C)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?