Fontos dokumentumok
169986
4-Methoxyphenylacetonitrile
97%
Szinonimák:
4-Methoxybenzyl cyanide
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.531 (lit.)
bp
286-287 °C (lit.)
sűrűség
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
COc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 2-(1-cyano-1-(2-methoxy)phenyl)methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
- 2-(1-cyano-1-(4-methoxy)-phenyl)methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
- α-cyanostilbenes
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
242.6 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
117 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?