Merck
679399
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride
97%
Szinonimák:
(S)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]22/D +24°, c = 1 in H2O
mp
259-263 °C
funkcionális csoport
amide
amine
SMILES string
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)