Merck
263710
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)butyric acid hydrochloride
99%
Szinonimák:
4-(Methylamino)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3NH(CH2)3CO2H · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
99%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
124-126 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CNCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6-4-2-3-5(7)8;/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMLHQRQZCMCQNJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Prashanth Srinivasan et al.
Nature communications, 10(1), 3634-3634 (2019-08-14)
Tropane alkaloids (TAs) are a class of phytochemicals produced by plants of the nightshade family used for treating diverse neurological disorders. Here, we demonstrate de novo production of tropine, a key intermediate in the biosynthetic pathway of medicinal TAs such