Merck
25170
Sigma-Aldrich
1-(Chloromethyl)naphthalene
technical, ≥97.0% (GC)
Szinonimák:
1-Naphthylmethyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.64
Beilstein:
636885
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥97.0% (GC)
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
solid
szín
deep brown
törésmutató
n20/D 1.635 (lit.)
n20/D 1.635
bp
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
sűrűség
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kinetics and dissociation mechanism of 1-(chloromethyl)naphthalene following 266nm photoexcitation has been studied. Intermolecular nucleophilic dearomatization of 1-chloromethyl naphthalene with various activated methylene compounds has been investigated.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
269.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Bo Peng et al.
Organic letters, 13(19), 5402-5405 (2011-09-14)
Palladium-catalyzed nucleophilic dearomatization of chloromethyl naphthalene derivatives to produce ortho- or para-substituted carbocycles in satisfactory to excellent yields has been developed. The unprecedented dearomatization reactions proceeded smoothly under mild conditions via η(3)-benzylpalladium intermediates.
Formation kinetics and spectra of aromatic radicals in solution.
Kelley DF, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 87(11), 1842-1843 (1983)