Fontos dokumentumok
147443
3-Chloropropionyl chloride
technical grade
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
sűrűség
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
chloro
SMILES string
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?