Fontos dokumentumok
P7876
DL-Norephedrine hydrochloride
≥99%
Szinonimák:
(±)-Phenylpropanolamine hydrochloride, erythro-2-Amino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, DL-erythro-2-Amino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, DL-Phenylpropanolamine hydrochloride
Teszt
≥99%
form
powder
mp
194-196 °C (lit.)
SMILES string
Cl.C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3