Fontos dokumentumok
285749
DL-Ephedrine hydrochloride
99%
Szinonimák:
(±)-2-Ephedrinium hydrochloride, (±)-Ephedrine hydrochloride, DL-erythro-Ephedrine hydrochloride
Teszt
99%
Forma
solid
mp
188-190 °C
oldhatóság
H2O: soluble 5%, clear, colorless
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES string
Cl.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.