Merck
C30000
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyronitrile
97%
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.55
Beilstein:
1633582
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
sűrűség
1.095 g/mL at 20 °C
SMILES string
ClCCCC#N
InChI
1S/C4H6ClN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F
Lobbanási pont (C)
85 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)