Fontos dokumentumok
B65780
(2-Bromoethyl)benzene
98%
Szinonimák:
2-Phenylethyl bromide
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.556 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
sűrűség
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Lactone derivatives by Sn-catalyzed double carbonylation reaction
- α-iminocarboxamides by via one-pot, three-component coupling reaction of aryl isocyanide and aryl isocyanate in the presence of SmI2.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?