Fontos dokumentumok
109924
3-Hydroxypropionitrile
97%
Szinonimák:
2-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin, Hydracrylonitrile
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
öngyulladási hőmérséklet
922 °F
robbanási határérték
12.1 %
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
nitrile
SMILES string
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Hydroxypropionitrile serves as an intermediate through nucleophilic addition or hydrogenation to synthesize heterocyclic rings, mercaptopropanoic acid, or cyclophosphamide.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?