Merck
C40405
Sigma-Aldrich
(2-Chloroethyl)benzene
99%
Szinonimák:
2-Phenylethyl chloride
Méret kiválasztása
100 G
24 300,00 Ft
24 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
24 300,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.61
Beilstein:
385969
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
24 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.53 (lit.)
bp
82-84 °C/16 mmHg (lit.)
sűrűség
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)