Fontos dokumentumok
8.22311
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
for resolution of racemates for synthesis
Szinonimák:
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid, for resolution of racemates
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
221-554-1
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥99.0% (acidimetric)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
powder
pH
0.3 (200 g/L in H2O)
mp
195 °C (decomposes)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])C[C@@]21C([C@@H](CC2)CC1=O)(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/p-1/t7-,10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3