Fontos dokumentumok
226076
Benzaldehyde dimethyl acetal
99%
Szinonimák:
α,α-Dimethoxytoluene
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.493 (lit.)
bp
87-89 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acetal
ether
phenyl
SMILES string
COC(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzaldehyde dimethyl acetal is derived from the condensation reaction between benzaldehyde and methanol. It is used as a protecting group.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)