Merck
147923
Sigma-Aldrich
Camphor-10-sulfonic acid (β)
98%
Szinonimák:
CSA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.30
Beilstein:
3205973
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
203-206 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ketone
sulfonic acid
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Általános leírás
Camphorsulfonic acid is a organosulphur compound.
Alkalmazás
Camphor-10-sulfonic acid (β) (CSA) is extensively used as an acid catalyst.
  • It can be used in a catalytic amount to protect hydroxyl groups as tetrahydropyranyl (THP) ethers using dihydropyran.
  • It also catalyzes the protection of ketones as ketals.
  • It is a useful catalyst for the intramolecular ring opening of epoxides.
  • CSA can also be used to catalyze nucleophile-promoted alkyne-iminium cyclization in the total synthesis of pumiliotoxin A.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Conducting Polyaniline-Electrical Charge Transportation
Babu VJ, et al.
Materials Sciences and Applications, 4(1-10) (2013)
Enantioselective total synthesis of the pumiliotoxin a alkaloids via reductive iminium ion-alkyne cyclizations. Total synthesis of (+)-pumiliotoxin a.
Overman L E and Sharp M J
Tetrahedron Letters, 29(8), 901-904 (1988)
Chemistry of amphotericin B. Degradation studies and preparation of amphoteronolide B.
Nicolaou K C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 110(14), 4660-4672 (1988)
10?Camphorsulfonic Acid.
Leahy E M
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. null
Activation of 6-endo over 5-exo hydroxy epoxide openings. Stereoselective and ring selective synthesis of tetrahydrofuran and tetrahydropyran systems.
Nicolaou K C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 111(14), 5330-5334 (1989)