Fontos dokumentumok
282146
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid
98%
Szinonimák:
(−)-Camphor-10-sulfonic acid, (1R)-(−)-Camphor-10-sulfonic acid, (1R)-Camphor-10-sulfonic acid
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D −21°, c = 2 in H2O
mp
198 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ketone
sulfonic acid
SMILES string
[H][C@]12CC[C@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?