Merck
108081
Sigma-Aldrich
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid monohydrate
98%
Szinonimák:
D-Tartaric acid 2,3-di-p-toluoyl ester monohydrate
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
404.37
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +142°, c = 1 in methanol
mp
163-165 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
SMILES string
O.Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8.H2O/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);1H2/t15-,16-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOTRUJUPLHRVNU-MOGJOVFKSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)