Fontos dokumentumok
21365
(−)-Camphor-10-sulfonic acid
purum, ≥98.0% (T)
Szinonimák:
(1R)-(−)-Camphor-10-sulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
optikai aktivitás
[α]20/D −21.5±1°, c = 10% in H2O
funkcionális csoport
ketone
sulfonic acid
SMILES string
CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-N
Related Categories
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?