Merck
374121
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-3-Bromocamphor-10-sulfonic acid hydrate
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H15BrO4S · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
311.19 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D +94°, c = 1 in H2O
mp
117-121 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
sulfonic acid
SMILES string
O.CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)[C@H]2Br
InChI
1S/C10H15BrO4S.H2O/c1-9(2)6-3-4-10(9,5-16(13,14)15)8(12)7(6)11;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H2/t6-,7+,10-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQZLIPHNDCFLPR-OFVIFIGMSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)