Merck
292842
Sigma-Aldrich
(+)-(4,6-O-Benzylidene)methyl-α-D-glucopyranoside
97%
Szinonimák:
4,6-O-Benzylidene-methyl-α-D-glucopyranoside, Methyl 4,6-O-benzylidene-α-D-glucopyranoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.29
Beilstein:
89619
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]19/D +113.1°, c = 1 in chloroform
mp
164-165 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
Alkalmazás
Chiral building block. Important intermediate in the preparation of various sugars.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)