Fontos dokumentumok
133280
Butyl isocyanide
97%
Szinonimák:
1-Butylisonitrile, 1-Isocyanobutane, Butyl isonitrile, n-Butyl isocyanide, n-Butyl isonitrile
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
sűrűség
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isonitrile
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCC[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H9N/c1-3-4-5-6-2/h3-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSBLVBBRXSCOKU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
69.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?