Merck
375063
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl isocyanate
97%
Méret kiválasztása
5 G
47 000,00 Ft
47 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
47 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H15NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
47 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
144-146 °C (lit.)
funkcionális csoport
isocyanate
SMILES string
O=C=NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15NO/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBHCPGFCIQDXGZ-BIBSGERRSA-N
Általános leírás
1-Adamantyl isocyanate is an isocyanate derivative.
Alkalmazás
1-Adamantyl isocyanate may be used in the preparation of:
  • adamantyl-functionalized nanoparticles, via thiol-isocyanate reaction of thiol-modified nanoparticles1 4-[3-(aryl or -cycloalkyl)ureido]butyryl compound[1]
  • 4-(3-adamantan-1-yl-ureido)butyric acid, via reaction with 4-aminobutanoic acid in DMF[2]
  • 4-(3-adamantan-1-yl-ureido)butyryloxy compound[2]
  • 12-(3-adamantan-1-yl-ureido) dodecanoic acid (AUDA)[3]
  • adamantyl-phenylsulfonamide ureas[4]
  • 1-adamantan-1-yl-3-(hydroxyalkyl)ureas, via reaction with with hydroxyalkylamines[5]
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E Jeffrey North et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(9), 2587-2599 (2013-03-19)
Out of the prominent global ailments, tuberculosis (TB) is still one of the leading causes of death worldwide due to infectious disease. Development of new drugs that shorten the current tuberculosis treatment time and have activity against drug resistant strains
In-Hae Kim et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(8), 2110-2122 (2004-04-02)
The soluble epoxide hydrolase (sEH) is involved in the metabolism of endogenous chemical mediators that play an important role in blood pressure regulation and inflammation. 1,3-Disubstituted ureas are potent inhibitors of sEH that are active both in vitro and in
Kathrin Isenbügel et al.
Macromolecular rapid communications, 31(24), 2121-2126 (2011-05-14)
Stable nanoparticle vesicles were for the first time prepared from adamantyl- and cyclodextrin (CD)-modified silica nanoparticles forming host-guest interactions in aqueous solution. Adamantyl-functionalized nanoparticles were obtained from thiol-isocyanate reaction of thiol-modified nanoparticles with 1-adamantyl isocyanate. The CD modified silica particles
In-Hae Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(1), 312-323 (2006-10-19)
The soluble epoxide hydrolase (sEH) plays an important role in the metabolism of endogenous chemical mediators involved in blood pressure regulation and vascular inflammation. 12-(3-Adamantan-1-yl-ureido)-dodecanoic acid (AUDA, 1) is a very active inhibitor of sEH both in vitro and in
In-Hae Kim et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(21), 5217-5226 (2007-09-27)
Soluble epoxide hydrolase (sEH) is a therapeutic target for treating hypertension and inflammation. 1,3-Disubstituted ureas functionalized with an ether group are potent sEH inhibitors. However, their relatively low metabolic stability leads to poor pharmacokinetic properties. To improve their bioavailability, we