Fontos dokumentumok
H40807
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
99%
Szinonimák:
5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyde, HMF
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.562 (lit.)
bp
114-116 °C/1 mmHg (lit.)
mp
28-34 °C (lit.)
sűrűség
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(CO)o1
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Furan-2,5-dicarboxaldehyde (FDA) using a vanadyl phosphate-based catalyst via selective oxidation.
- Prepolymer and antiviral precursor, 5,5′-oxy(bismethylene)-2-furaldehyde (OBMF) using solid acid catalysts via etherification reaction.
- Diformylfurane (DFF) by aerobic oxidation using pyridine-vanadyl complexes.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?