Fontos dokumentumok
130060
4-Methyl-3-thiosemicarbazide
97%
Szinonimák:
N-Methylhydrazinecarbothioamide
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3NHCSNHNH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
135-138 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydrazine
thiourea
SMILES string
CNC(=S)NN
InChI
1S/C2H7N3S/c1-4-2(6)5-3/h3H2,1H3,(H2,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTVZQOAHCSKAAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Methyl-3-thiosemicarbazide is a subject of considerable pharmacological interest owing to its wide range of biological effects.
Alkalmazás
4-Methyl-3-thiosemicarbazide was used in the analysis of electronic features of sulfur-using, high-resolution, low-temperature X-ray diffraction datasets.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Electronic features and hydrogen bonding capacity of the sulfur acceptor in thioureido-based compounds. Experimental charge density study of 4-methyl-3-thiosemicarbazide.
Francuski BM, et al. et al.
CrystEngComm, 13, 3580-3591 (2011)
D Zahn et al.
Water research, 150, 86-96 (2018-12-06)
Transformation of industrial chemicals might be a significant source of hitherto unknown persistent and mobile organic contaminants (PMOC, PM chemicals) present in the aquatic environment. Herein we depicted a three-step strategy consisting of (I) the prioritization of potential PMOC precursors