Fontos dokumentumok
137316
5-Methylfurfural
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
5-Methyl-2-furaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.531 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
sűrűség
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?