Merck
B80607
Sigma-Aldrich
4-Bromoresorcinol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3-1,3-(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.01
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Br)c(O)c1
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nebebech Belai et al.
Journal of AOAC International, 102(3), 936-941 (2018-11-20)
Background: Certain impurities in the color additives drug and cosmetic (D&C) Red No. 21 (R21), D&C Red No. 22 (R22), and their lakes are limited to levels specified in the Code of Federal Regulations (CFR) and are quantified by the