Merck
740268
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxyphenol
97%
Szinonimák:
3-Methoxy-6-iodophenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7IO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
70-75 °C
funkcionális csoport
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(I)c(O)c1
InChI
1S/C7H7IO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEKVFLARUBVPKA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)