Merck
750778
Sigma-Aldrich
2-Bromoresorcinol
95%
Szinonimák:
2-Bromo-1,3-benzenediol, 2-Bromo-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5BrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
form
solid
mp
96-103 °C
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,8-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOLPZAPIFFZLMF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)