Fontos dokumentumok
185868
N,N-Diethylaniline
≥99%
Szinonimák:
DEA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 49.7 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1166 °F
törésmutató
n20/D 1.542 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1g in 70ml at 12 °C
alcohol: slightly soluble
chloroform: slightly soluble
diethyl ether: slightly soluble
sűrűség
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?