Merck
657131
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl)amine
97%
Szinonimák:
4,4′-Dibromodiphenylamine, N-phenyl-4,4′-dibromoaniline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H9Br2N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
327.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
105-108 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc(Nc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9Br2N/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKVHTZNHLOGHGP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)