Merck
730408
Sigma-Aldrich
1-Allyl-2-bromobenzene
95%
Szinonimák:
2-Allylbromobenzene, 2-Allylphenyl bromide, 2-Bromo-1-allylbenzene, o-Allylbromobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.559
sűrűség
1.311 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
allyl
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C9H9Br/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7H,1,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTYPQDZCDDLKLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.9 °F
Lobbanási pont (C)
93.3 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)