Fontos dokumentumok
180769
Ethyl 4-chloroacetoacetate
95%
Szinonimák:
4-Chloro acetoethylacetate, Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate, Ethyl chloroacetoacetate
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
115 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ester
ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?