Merck
589306
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
96%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5C≅CCH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.5850 (lit.)
bp
129-130 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)