Merck
B67007
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-fluorobenzene
≥99%
Szinonimák:
1-Fluoro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-fluorobenzene, m-Fluorophenyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4F
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.00
Beilstein:
1853969
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
149-151 °C (lit.)
sűrűség
1.567 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
100.4 °F
Lobbanási pont (C)
38 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hannah Watson et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 13) (2018-05-12)
In oviparous animals, maternally transferred antioxidants protect the embryo from oxidative damage from high rates of reactive oxygen species (ROS) production incurred by rapid growth. Elevated ROS exposure, beyond that incurred by normal growth, can occur as a result of
Cas Eikenaar et al.
Physiological and biochemical zoology : PBZ, 90(2), 223-229 (2017-03-10)
Most avian migrants alternate flight bouts, characterized by high metabolic rates, with stopovers, periods of fuel replenishment through hyperphagia. High-energy metabolism and excessive calorie intake shift the balance between damaging prooxidants and antioxidants toward the former. Hence, migration likely affects
Shigeo Hayashi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 846-867 (2014-02-13)
Because of the pivotal role of cyclooxygenase (COX) in the inflammatory processes, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that suppress COX activities have been used clinically for the treatment of inflammatory diseases/syndromes; however, traditional NSAIDs exhibit serious side-effects such as gastrointestinal damage