A2350
AlumaSeal® II film
non-sterile
Szinonimák:
Sealing film
About This Item
Javasolt termékek
material
aluminum film
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
piercable
gyártó/kereskedő neve
Excel Scientific AF-100
kiszerelés
pkg of one zippered bag of 100
parameter
-80 to +120 °C temp. range
technika/technikák
PCR: suitable
Hosszúság
146.1 mm
Sz × H
8.26 cm × 14.61 cm
Szélesség
82.6 mm
idegen aktivitás
RNase/ DNase, certified free
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Protocol using antibody mediated hot start polymerase with a red dye for easy gel loading. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.