Merck
263451
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,6-difluorobenzene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3F2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.51 (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(F)c1Br
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Three-component coupling reaction of 1-bromo-2,6-difluorobenzene with benzyne and isocyanides has been reported.
Alkalmazás
1-Bromo-2,6-difluorobenzene has been used in the synthesis of tris(fluorophenyl)boranes.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
127.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Juan A Nicasio et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(33), 11016-11020 (2013-07-03)
An analysis of the metal-free reduction of electron deficient olefins by frustrated Lewis pairs indicates that the rate-determining step might be either the heterolytic cleavage of H2 to form an -onium borohydride salt, or the subsequent transfer of the hydride
Three-component coupling of arynes and organic bromides.
Hiroto Yoshida et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(41), 9676-9679 (2011-09-03)
Ji Gwang Yu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(63), 16044-16050 (2017-08-24)
Four dibenzofuran-type host materials substituted with a carbazolylcarbazole moiety were synthesized to investigate the effect of substitution position on the material parameters and device performances of host materials. The carbazolylcarbazole moiety was substituted at the 1-, 2-, 3-, and 4-positions