Merck
219398
Sigma-Aldrich
3-Fluoroiodobenzene
99%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.584 (lit.)
bp
77-78 °C/19 mmHg (lit.)
sűrűség
1.89 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
iodo
SMILES string
Fc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Fluoroiodobenzene participates in palladium-catalyzed hydroarylation of arylpropiolamides.
Alkalmazás
3-Fluoroiodobenzene was used to prepare methyl 4-iodobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, key intermediate for the synthesis of 4-substituted benzo[b]thiophene-2-carboxamidines.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
M J Towle et al.
Cancer research, 53(11), 2553-2559 (1993-06-01)
Urokinase-type plasminogen activator (uPA) is an important mediator of cellular invasiveness. Specifically, cell surface receptor-bound uPA activates plasminogen to the potent general protease plasmin, which then degrades extracellular matrix or basement membrane either directly or via proteolytic activation of latent
A regio-and stereocontrolled method for preparing 3, 3-diarylacrylamides.
Hay LA and Mitchell D.
Tetrahedron Letters, 38(37), 6533-6536 (1997)