Merck
C25007
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzophenone
99%
Szinonimák:
(4-Chlorophenyl)phenylmethanone
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4COC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.66
Beilstein:
512043
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
crystals
bp
195-196 °C/17 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dongkun Yu et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(19), 3350-3356 (2019-08-27)
Eutectic molecular liquids (EMLs) based on hydrogen-bonding interaction and π-π stacking were prepared. We found that the thermodynamic properties like initial decomposition temperature and glass transition temperature of EMLs are mainly dominated by the hydrogen bond donor, which is beneficial