Merck
D209317
Sigma-Aldrich
Diphenylmethane
99%
Szinonimák:
Benzylbenzene, Methylenedibenzene
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.23
Beilstein:
1904982
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőzsűrűség
5.79 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 77 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
905 °F
törésmutató
n20/D 1.577 (lit.)
bp
264 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
sűrűség
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diphenylmethane is an aromatic compound used as a key building block in the synthesis of elastase inhibitors.
Alkalmazás
  • Diphenylmethane is widely used in the synthesis of luminogens for aggregation-induced emission (AIE).
  • It is used in the preparation of a polymerization initiator, diphenylmethyl potassium (DPMK).
  • It is one of the precursors in the synthesis of a dendrimeric polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), hexakis[4-(1,1,2-triphenyl-ethenyl)phenyl]benzene.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
266.0 °F
Lobbanási pont (C)
130 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The theoretical conformational analysis of some bridged aromatic compounds: diphenyl ether, diphenylmethane, benzophenone and diphenyl sulphide
VA Zubkov et al.
Journal of Molecular Structure, 27, 139-149 (1975)
Hopping of a single hole in hexakis [4-(1, 1, 2-triphenyl-ethenyl) phenyl] benzene cation radical through the hexaphenylbenzene propeller.
Rathore R, et al.
Organic Letters, 6(11), 1689-1692 (2004)
Synthesis of functionalized aromatic oligomers from a versatile diphenylmethane template
JG Bruno et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 5174-5190 (1997)
Real-time monitoring of cell apoptosis and drug screening using fluorescent light-up probe with aggregation-induced emission characteristics.
Shi H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(43), 17972-17981 (2012)
Changing the Behavior of Chromophores from Aggregation?Caused Quenching to Aggregation?Induced Emission: Development of Highly Efficient Light Emitters in the Solid State.
Yuan W Z, et al.
Advanced Materials, 22(19), 2159-2163 (2010)