Merck
166634
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromobenzophenone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(BrC6H4)2CO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
340.01
Beilstein:
2049958
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
171-174 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H8Br2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFABNOYDEODDFX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4,4′-Dibromobenzophenone is the main degradation product of bromopropylate in honey.
Alkalmazás
4,4′-Dibromobenzophenone was used in the synthesis of high molecular weight poly(p-phenylene) derivatives via palladium-catalyzed polycondensation reaction.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pd-catalyzed polycondensation of aromatic monomers with functional groups.
Rehahn M, et al.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 11(11), 535-539 (1990)
G Formica
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 67(5), 896-901 (1984-09-01)
An analytical procedure is described for determination of residues of bromopropylate (BP) and its main degradation product 4,4'-dibromobenzophenone (BBP) in honey. The method also allows the determination of 4,4'-dibromobenzilic acid (BBA), a potential intermediate to BBP. The method involves dissolution