Fontos dokumentumok
41605
DL-Mandelic acid
analytical standard
Szinonimák:
(±)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥98.5% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D 0±1°, c = 5 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
Formátum
neat
SMILES string
OC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Human urine samples by high performance liquid chromatography (HPLC) equipped with ultraviolet (UV) detector.
- Rat urine samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) with selected ion monitoring (SIM) detection.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)