Merck
M29959
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzophenone
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4COC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
bp
326 °C (lit.)
mp
56.5-57 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Growth of 4-methylbenzophenone (4MB) single crystals by Czochralski method and its structural, mechanical and optical characterization: This study discusses the successful growth of 4-methylbenzophenone crystals and their properties, advancing materials science applications (Ramachandran et al., 2018).
  • Synthesis and characteristics of photopolymerized benzophenone: The synthesis of 4-methylbenzophenone acrylate for low migration applications in polymers was explored, suggesting its utility in safer material design (Tang et al., 2017).
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Stanislav Gobec et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(23), 5170-5175 (2005-09-27)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) like indomethacin, flufenamic acid, and related compounds have been recently identified as potent inhibitors of AKR1C3. We report that some other NSAIDs (diclofenac and naproxen) also inhibit AKR1C3, with the IC(50) values in the low micromolar