Merck
675040
Sigma-Aldrich
7-Chloroisatin
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H4ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
solid
mp
187-191 °C
funkcionális csoport
chloro
ketone
SMILES string
Clc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPLXQMMMGDYXIT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)