Fontos dokumentumok
159239
2-Bromoanisole
97%
Szinonimák:
1-Bromo-2-methoxybenzene
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
sűrűség
1.502 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
COc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?