Merck
498270
Sigma-Aldrich
1-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propenylamine
96%
Szinonimák:
Ghosez′s reagent
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=C(Cl)N(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
sűrűség
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)\C(Cl)=C(\C)C
InChI
1S/C6H12ClN/c1-5(2)6(7)8(3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQIRIWDEZSKOCN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propenylamine is an acid halogenation reagent developed by Ghosez, that enables the conversion of carboxylic acids into the corresponding chlorides under strictly neutral conditions. This method was successfully used in the total synthesis of caloporoside, roseophilin, (-)-enniatin B, (±)-epimeloscine and (±)-meloscine.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
80.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
26.67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
?-Chloro enamines, reactive intermediates for synthesis: 1-Chloro-N,N,2-trimethylpropenylamine.
Haveaux B, et al.
Organic Syntheses, 59, 26-26 (1980)
H. Bohme and H. G. Viehe, Eds.
Adv. Org. Chem., 9, 421-421 (1976)
A short total synthesis of (?)-epimeloscine and (?)-meloscine enabled by a cascade radical annulation of a divinylcyclopropane.
Zhang H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(27), 10376-10378 (2011)
A total synthesis of the ammonium ionophore,(?)-enniatin B.
Hu D, et al.
Tetrahedron Letters, 53(32), 4077-4079 (2012)
Total synthesis of caloporoside.
Furstner A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3072-3072 (1998)
Cikkek
Fluoroamidinium salts advance acid halogenation with greater stability and no oxazolones conversion compared to chlorides.