Merck
W214108
Sigma-Aldrich
Benzyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
Benzyl-2-methyl propionate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H14O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.23
FEMA-szám:
2141
EC-szám:
Európai Tanács szám:
301
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.426
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
floral; fruity; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
sűrűség
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
floral; fruity; sweet
SMILES string
CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
138.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
59 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)