Merck
51778
Sigma-Aldrich
1-Heptanol
≥99.5% (GC)
Szinonimák:
Heptyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.20
Beilstein:
1731686
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.5% (GC)
gőznyomás
0.5 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
662 °F
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
176 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
sűrűség
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Densities and viscosities for binary mixtures of phenetole with 1-pentanol, 1-hexanol, 1-heptanol, 1-octanol, 1-nonanol, and 1-decanol at different temperatures.
Al-Jimaz AS, et al.
Fluid Phase Equilibria, 218(2), 247-260 (2004)
Volumetric behaviour of acrylic esters (methyl-, ethyl-, and butyl acrylate)+ 1-alcohol (heptanol, octanol, decanol and dodecanol) at 298.15 K and 308.15 K.
Sastry NV and Valand MK.
Physics and Chemistry of Liquids, 38(1), 61-72 (2000)
Dielectric behavior of mixtures of 1-heptanol and 4-heptanol and the fluid structure of the monoalcohols.
Bordewijk P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 73(10), 3255-3258 (1969)
Gabriela Oliveira et al.
International journal of pharmaceutics, 393(1-2), 61-67 (2010-04-08)
While it is well recognised that formulation components influence drug permeation, few studies have addressed the influence of vehicles on drug transport in artificial or biological membranes Previously we have investigated the effects of temperature on the uptake of model
Isaac K Kiplagat et al.
Electrophoresis, 32(21), 3008-3015 (2011-10-18)
Electromembrane extraction (EME) and CE with capacitively coupled contactless conductivity detection (CE-C(4) D) was applied to rapid and sensitive determination of perchlorate in drinking water and environmental samples. Porous polypropylene hollow fiber impregnated with 1-heptanol acted as a supported liquid